missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mycobacterium tuberculosis MPT64 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17270004 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17270004 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17270004 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5117508

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

MPT64 is a protein secreted by the Mycobacterium tuberculosis (Mtb) complex species, not detected in non-tuberculous mycobacteria (NTM) and bacillus Calmette-Guerin strains with RD2 deletion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mycobacterium tuberculosis MPT64
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen mpt64
Gen-Zugriffsnummer P9WIN9
Gensymbole mpt64
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 protein (24-228aa).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 885925
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.