Learn More
MP Biomedicals Myko-sichtbare Mykoplasmen-PCR-Nachweis
Artikelnummer. 31759330 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
100 Tests
20 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
20 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests Packungsgröße
31759330 20 Tests 20 Tests
31759329 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31759330 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 093051401
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standardisierte und schnelle Detektion, schließt den Testablauf in weniger als 3 Stunden ab für ein effizientes Mykoplasmen-Screening.
  • Das Myco-Visible Mycoplasma PCR Detection Kit bietet eine hochempfindliche und spezifische Methode zum Nachweis von Mykoplasmenkontaminationen in Zellkulturen.
  • Fähig zur Identifizierung einer breiten Palette von Mykoplasmenarten wie z. B.
    • Mycoplasma orale
    • Mycoplasma hyorhinis.
  • Das Set liefert Ergebnisse in nur 3 Stunden. Mit einer Nachweisgrenze von 10 KBE/ml gewährleistet es die zuverlässige Identifizierung von Kontaminationen auf genetischer Ebene.
  • Inhalt des Kits:
    • eine interne Kontrolle zur Unterscheidung gültiger Ergebnisse von PCR-Inhibition
    • eine Positivkontrolle zur Verifizierung.
  • Diese PCR-basierte Lösung entspricht EP 2.6.7 und JP 17 und bietet eine schnellere und effizientere Durchführung.
  • Alternative zu herkömmlichen Kulturmethoden für Mykoplasmentests.
Spezifikation
PCR-Methode Standard-PCR
Reaktionsgeschwindigkeit 120 min
Anzahl Tests 20 Tests
Produkttyp Mykoplasmennachweis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mykoplasmennachweis