missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myclobutanil, TRC

Artikelnummer. 17933185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933185 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17933185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM831400250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88671-89-0
Summenformel C15 H17 Cl N4
Molekulargewicht (g/mol) 288.78
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-propanenitrile, α-butyl-α-(4-chlorophenyl)-, α-Butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile, (±)-Myclobutanil, Deccotanil, Eagle, Fungiben, HOE 39304F, Laredo 25EC, Laredo 25EW, Myclobutanil, Mycloss Xtra, Nova, Nova (pesticide), Nova 40W, Nova W, Nu-Flow M, RH 3866, Rally, Spectracide Immunox Multi-Purpose Fungicide, Systhane, Systhane 12E, Systhane 40W, Systhane 6 Flo
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitril
SMILES CCCCC(Cn1cncn1)(C#N)c2ccc(Cl)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Myclobutanil
Menge 250 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3
Formelmasse 288.1142
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.