Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit Drahteinlegeböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit Drahteinlegeböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
Marca: Metro™ MW703
Detalles adicionales : Gewicht : 0.80000kg
Descripción
Wagen
- Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
- Vollständig austauschbare Super Erecta Regalböden
- Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
- Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
- 18 in. breite Wagen (46 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 4 in. (10 cm); 21 in. (53 cm) und 24 in. breite Wagen (61 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 5 in. (13 cm)
- Drei Stufen
- 375 lbs (170 kg) Tragfähigkeit pro Wagen
- Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
- Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles/disassembles quickly and easily without tools.
Especificaciones
Mehrzweckwagen | |
3-tier Model | |
Transporting materials that require an expanse of flat, solid surface | |
38 in. | |
Super Erecta™ 3 Chrome plated wire shelves with Plastic split sleeves, 2 one-piece Chrome plated Handle, 4 in. dia. caster, 3.5 in. donut bumpers | |
76 cm | |
170 kg | |
Chrome | |
46 cm |
NSF | |
30 x 18 x 38 in. (76 x 46 x 97 cm) | |
Chrome | |
97 cm | |
30 in. | |
375 lb. | |
3 | |
18 in. |