Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit Drahteinlegeböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit Drahteinlegeböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
Marke:  Metro™ MW711
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11785689
  • 630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wagen
  • Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
  • Vollständig austauschbare Super Erecta Regalböden
  • Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
  • Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
  • 18 in. breite Wagen (46 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 4 in. (10 cm); 21 in. (53 cm) und 24 in. breite Wagen (61 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 5 in. (13 cm)
  • Drei Stufen
  • 375 lbs (170 kg) Tragfähigkeit pro Wagen
Drahteinlagen
  • Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
  • Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Bestellinformation
Shipped knocked down. Assembles/disassembles quickly and easily without tools.
Spezifikation
Spezifikation
Mehrzweckwagen
3-tier Model
Transporting materials that require an expanse of flat, solid surface
39 in.
Super Erecta™ 3 Chrome plated wire shelves with Plastic split sleeves, 2 one-piece Chrome plated Handle, 4 in. dia. caster, 3.5 in. donut bumpers
91 cm
170 kg
Chrome
61 cm
NSF
36 x 24 x 39 in. (91 x 61 x 99 cm)
Chrome
99 cm
36 in.
375 lb.
3
24 in.