Learn More
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls with Hood
Artikelnummer. 12675643
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
Groß
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12675643 3XL 1 Stück
11867010 S 25 Stück
11877010 M 25 Stück
11887010 Groß 25 Stück
11897010 XL 25 Stück
12665643 2XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12675643 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 4180002XXXL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls offer enhanced protection against tearing and liquid penetration. Constructed from non-woven polypropylene laminated with a microporous film, they are both silicone- and latex-free.
  • Produkttyp: Overall
  • Einwegartikel
  • Polypropylen
  • Schutzebene: Klasse 5/6, EC-Kategorie 3
  • Flüssigkeits- und reißfest
  • Unsteril
  • Latex- und silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzüge
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Doppelschieber mit Reißverschluss
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Stufe 5/6
Widerstand Flüssig, Riss
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-Kategorie: 3
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Lackierung, Behandlung, Pharmazie, Mikroelektronik, Reinräume, Biogefährdung, industrielle Reinigung, Asbestentfernung, Chemikalien/Petrochemikalien
Gewicht (metrisch) 69 g/m2