Learn More
R&D Systems™ (+)-Muscarine iodide
Artikelnummer. 18722664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18722664 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18722664 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3074/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.37 CHF
    374.85 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 41.52 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Muscarinic receptor agonist
Muscarinic acetylcholine receptor agonist; mimics the activity of acetylcholine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Muscarine iodide
CAS 24570-49-8
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C9H20INO2
Formelmasse 301.17
Reinheit >98%
Molekulargewicht 301.168