Learn More
Murexid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Murexide is used as a complexometric indicator in analytical chemistry for complexometric titrations of calcium, copper nickel and cobalt. It is an inhibitor of dihydrofolate reductase. Further, it acts as an enhancer of sonochemical destruction of chlorinated hydrocarbon pollutants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Murexid wird als komplexometrischer Indikator in der analytischen Chemie für die komplexometrische Titration von Kalzium, Kupfernickel und Kobalt verwendet. Es ist ein Inhibitor der Dihydrofolatreduktase. Darüber hinaus dient es zur Verstärkung der sonochemischen Zerstörung chlorierter Kohlenwasserstoffschadstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1M-Natriumhydroxid-Lösung. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Murexide |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 3582175 |
| Merck Index | 14,6306 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and 1M sodium hydroxide solution. Insoluble in alcohol. |
| Formelmasse | 284.19 |