Learn More
Thermo Scientific Chemicals Murexid
Artikelnummer. 11966521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11966521
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos bis Weiß
Beschreibung Kristalle und/oder Stückchen
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Typ Murexid