Learn More
Melford MUP
Artikelnummer. 30018493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018493 5 g 5 Gramm
30018492 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018493 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M638005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Substanzname: 4-Methylumbelliferylphosphat
  • CAS-Nummer: 3368-04-5
  • Summenformel:C₁₀H₉O₆P
  • Molekulargewicht: 256,15
Spezifikation
Menge 5 g