Learn More
ZVG™ Multitex™ Ultra z 60 Reinigungstücher
Beschreibung
Das Basisprodukt der z-Quality-Reihe, das Multitex™ z60 kann überall dort eingesetzt werden, wo fettige Rückstände vorhanden sind und Flüssigkeitsabsorption erforderlich ist. Viskosefasern, die industriell aus Zellulose hergestellt werden, verleihen dem Stoff seinen „natürlich-synthetischen“ Textilcharakter. Die chemische Zusammensetzung dieses Materials ähnelt der von Baumwolle. Viskoseprodukte sind saugfähig, flexibel und langlebig. Das Material ist auch auf rauen Oberflächen widerstandsfähig und reißt oder fusselt nicht. Das Tuch ist auch in einer praktischen Spenderbox erhältlich.
Im zetPutz™ Im Sortiment finden Sie außerdem fusselfreie, hochsaugfähige 1- bis 4-lagige Reinigungs- und Poliertücher für verschiedene Reinigungszwecke.
- Hochwertige Vliestücher eignen sich aufgrund ihrer unglaublichen Festigkeit sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung.
- Weich und fusselfrei
- Es ist in der Lage, große Mengen an Flüssigkeiten aufzunehmen und dabei reißfest und lösungsmittelbeständig zu bleiben.
- Kann während der Reinigung ausgespült und ausgewrungen werden.
- Regelmäßig eingesetzt in sensiblen Arbeitsbereichen wie Feinmechanik, Lackierereien, der Elektro- und Automobilindustrie sowie in Pflegeheimen und Betreuungseinrichtungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,1 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 16,5 in. |
| Breite (metrisch) | 42 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verpackungsmenge | 126 Handtücher/Karton, 60 Kartons |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |