Learn More
BD Biosciences™ Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 (CE/IVD)
Artikelnummer. 15875998 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15875998 50 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15875998 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 342417
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vierfarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze von humanen T-, natürlichen Killer- und B-Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
  • Vierfarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze und absoluten Zahlen von reifen humanen T- (CD3+), natürlichen Killer- (NK-) (CD3–CD16+CD56+) und B- (CD3–CD19+) Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
  • Bei Verwendung mit BD Trucount Röhrchen™ können die absoluten Zählungen dieser Populationen aus einem einzelnen Röhrchen gezählt werden.
  • BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 und BD Trucount Röhrchen können mit dem BD FACS™ Loader, BD FACSVia™ Loader und BD FACS™ Universal Loader verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin.
Enthält Trucount™ Röhrchen
Anzahl Tests 50 Tests
Menge 50 Tests
Kennzeichnung CE/IVD
Produkttyp Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie