Learn More
MP Biomedicals MULTISURE HIV-Schnelltest (CE)
Artikelnummer. 31605225 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24, HIV-2 gp36
Packungsgröße:
20 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
31605225 HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24, HIV-2 gp36 20 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31605225 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 43030020
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Schnelltest zur Diagnose, entwickelt zum Nachweis von Antikörpern, die spezifisch für die HIV-1-gp120-, HIV-1-gp41-, HIV-1-p24- (reagieren auch mit HIV-2) und HIV-2-gp36-Antigene sind.
  • Das MP Diagnostics MULTISURE™ Der HIV-Schnelltest ist ein schneller Diagnosetest.
  • Es ist so konzipiert, dass es Antikörper gegen die folgenden HIV-Antigene nachweist:
    • HIV-1 gp120
    • HIV-1 gp41
    • HIV-1 p24 (reagiert auch mit HIV-2)
    • HIV-2 gp36
  • Der Test kann mit Humanserum, Plasma, aus der Fingerbeere gewonnenem Vollblut oder mit Antikoagulanzien versetztem Vollblut durchgeführt werden.
  • Nutzungshinweis: Nur für den Verkauf außerhalb der USA.
Spezifikation
CE-Zeichen CE-IVD
Nachweisbare Analyten HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24, HIV-2 gp36
Typ HIV-Schnelltest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Schnelltest-Kits
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.