Learn More
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi96 horizontales Gelsystem
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
22 x 12.5 x 9 cm (8.66 x 4.92 x 3.54 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 96-Well-Kammblockformat
- Mikrotiterplatten-Standardkonfiguration mit zusätzlichen Spuren für Marker Die versetzte Anordnung der Wells ermöglicht eine maximale Lauflänge von 1.8 cm pro Well, was zu einer verbesserten Trennung führt
- Vereinfachte auslaufsichere Gießdämme
- Die ultrakompakte Größe minimiert den Pufferverbrauch und den Platzbedarf auf dem Labortisch
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit zwei Markierungsspuren |
| Typ | Horizontales Elektrophoresesystem |
| Gelabmessungen | 12 x 10 cm (4.72 x 3.93 in.) |
| Probengröße | 96 |
| Puffervolumen (angloamerikanisch) | 0.08 gal. |
| Puffervolumen (metrisch) | 300 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 22 x 12.5 x 9 cm (8.66 x 4.92 x 3.54 Zoll) |