Learn More
ZVG™ Multisoft™ Air Wipes
Artikelnummer. 17893545
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17893545 Weiß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17893545 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1010203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.55 CHF
    45.40 CHF / 1000 Stück
    Sparen 5.15 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Air Wipes bestehen aus Airlaid-Material für anspruchsvolle Reinigungsanwendungen und sind fusselfrei und hoch saugfähig. Ideal für empfindliche Oberflächen.
Empfindliche Oberflächen erfordern eine schonende Behandlung. Diese besonders weichen, fusselfreien Spezialtücher sind die ideale Wahl für Pflege- und Polierarbeiten. Sie absorbieren Flüssigkeiten wie Polierwachs effizient und geben sie gleichmäßig wieder ab, ohne dabei an Festigkeit einzubüßen.
  • Airlaid-Material
  • Geprägte weiße Zellulose
  • Extra weich
  • Latex- und silikonfrei
  • Lösungsmittelbeständig
  • Geeignet für empfindliche Oberflächen
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 10,6 in.
Länge (metrisch) 27 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,6 in.
Breite (metrisch) 32 cm
Material Vlies
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verpackungsmenge 1000 Handtücher