Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer
Das Multiskan Sky Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist ein Mikrotiterplatten-Lesegerät für Extinktionsmessungen, das für ein ultimatives Anwendererlebnis entwickelt wurde. Eine ansprechende Touchscreen-Benutzeroberfläche sowie mehrere Konnektivitätsoptionen sorgen für eine optimierte, vielseitige Photometrie für akademische, biotechnologische und pharmazeutische Labors.
13450.00 CHF - 19350.00 CHF
Produkte 5
Produktcode Marke Bezeichnung Schnittstelle Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bezeichnung Schnittstelle Preis Menge & Verfügbarkeit  
15797777
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51119500
Multiskan Sky SkanIt PC-Software
13450.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
15728147
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51119600
Multiskan Sky mit Touchscreen Touchscreen-Display und SkanIt PC-Software
15700.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
15738147
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51119600DP
Multiskan Sky mit Touchscreen und μDrop-Platte Touchscreen-Display und SkanIt PC-Software
17130.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
15748147
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51119700
Multiskan Sky mit Touchscreen und Küvette Touchscreen-Display und SkanIt PC-Software
17920.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
15758147
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51119700DP
Multiskan Sky mit Touchscreen, Küvette und μDrop-Platte Touchscreen-Display und SkanIt PC-Software
19350.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optisches System auf Monochromator-Basis für freie Auswahl von Wellenlängen von 200 nm bis 1000 nm
  • Kompatibel mit 96- und 384-Well Mikrotiterplatten mit und ohne Deckel oder Küvetten
  • Liest μDrop™ Platten für die DNA/RNA- und Proteinanalyse in Mikrovolumina
  • Führt Schütteln und Inkubation für temperaturkritische oder zellbasierte Assays im Gerät durch
  • Ermöglicht kinetische, spektrale und Endpunktmessungen für eine Vielzahl von Spektralphotometer-Anwendungen
  • Schneller Betrieb: Das gesamte Spektrum eines Wells wird in weniger als 10Sekunden verarbeitet, und eine vollständige 96-Well-Mikrotiterplatte wird in 6 Sekunden eingelesen.
  • Touchscreen-Modelle verfügen über eine benutzerfreundliche Schnittstelle für den eigenständigen Einsatz und enthalten vorgefertigte Protokolle für die Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen
  • Anspruchsvoller Assays lassen sich mit der leistungsstarken und intuitiven SkanIt™ Software ganz einfach einrichten
  • Die Thermo Fisher Connect cloudbasierten Tools ermöglichen Ihnen, Ihre photometrischen Daten sicher online zu speichern, darauf zuzugreifen, sie zu teilen und zu verwalten (Modelle mit Touchscreen)
  • Für alle Modelle sind mehrere Sprachen verfügbar – wählen Sie zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
  • Automatisierungskompatibilität für die Integration mit der Automatisierungsschnittstelle der SkanIt Software
Sicherheitsdatenblatt (SDS)