Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell Stbl3™ kompetente Zellen
Artikelnummer. 17123319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen)
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17123319 1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen) 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17123319 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C739601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Box 1: MultiShot™ StripWell Stbl3™ chemisch kompetente E. coli: Ein Rack mit 12 Streifen x 8 Röhrchen, 50 μl pro Röhrchen
  • Box 2: pUC19-DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl; S.O.C.-Medium: 2 Flaschen mit jeweils 15ml
Invitrogen Multishot™ StripWell Stbl3™ kompetente Zellen steigern den Durchsatz der lentiviralen Klonierung mit bakteriellen Transformationen und ermöglicht so die Kontrolle über die präzise Transformationsanzahl
Zu den wichtigsten Merkmalen von MultiShot™ StripWell Stbl3™ kompetenten E. coli-Zellen gehören:
  • Optimale Leistungsfähigkeit bei der Propagierung lentiviraler Vektoren
  • mcrB, mrr für verbesserte genomische Klonierungskapazität
  • recA13 für ein selteneres Auftreten unspezifischer Rekombination in klonierter DNA
  • Hohe DNA-Erträge für instabile DNA im Vergleich zu normalen Klonierungsstämmen
  • Steigern Sie die Produktivität – für Experimente mit mittlerem Durchsatz
  • Maximale Flexibilität – Transformation von nur 1 Röhrchen oder bis zu 96 aus dem StripWell Rack
  • Bekannter Komfort – kein Aliquotieren, direktes Hinzufügen von DNA zu Zellen, Hitzeschock und Rückgewinnung im gleichen Röhrchen
  • Beruhigende Sicherheit – Einweg-Transformation minimiert Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Klonierung methylierter DNA Ja
Inhalt und Lagerung • Multishot StripWell Stbl3 kompetente Zellen: Ein 96-Stripwell-Rack, 50 µl pro Well, bei –80 °C lagern
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl, bei –20 °C lagern
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 15 ml, bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin)
Klonierung instabiler DNA Geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Plasmid Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden
Vorbereitung von nicht methylierter DNA No
Reduziert Rekombination Yes (recA13)
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format 8-Well-Streifen
Produktlinie MultiShot, Stbl3
Menge 1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen)