Learn More
Merck MultiScreen™HTS 96-Well Filterplatten mit negativ geladener Membran
Bindet positive Ladung und eignet sich damit optimal für Kinase-Assays mit Peptidsubstraten und Enzym-Assays
Marke: Merck MSPHN6B10
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Der zweiteilige Plattenaufbau verhindert den Oberflächenkontakt mit den einzelnen Tropfleitern und den Crosstalk zwischen den Wells. Er ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Membranen und ein einfaches, kontaminationsfreies Stapeln sowie eine verbesserte Abdichtung in Vakuumkammern
- Der größere Rahmen ermöglicht das direkte Stapeln mit Sammelplatten, schützt den versenkten Unterlauf, bietet ausreichend Fläche für Barcode-Etiketten und verbessert die Vakuumversiegelung
- Die vereinzelten Wells sowie einzeln abgedichtete Filterscheiben verhindern den Fluss von Reagenzien von Well zu Well
- Gemäß Plattenspezifikationen nach ANSI™/SBS 2004
- Standardisierte Abmessungen gewährleisten volle Kompatibilität mit automatisierten Greifarmen, Staplern, Barcode-Etiketten, Plattenwaschanlagen und Plattenlesern; die geraden und starren Seitenwände ermöglichen eine einfache Handhabung durch Robotergreifarme
- Undurchsichtiger Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Negativ geladene Phosphocellulose | |
0,65 μm | |
MultiScreenHTS-PH Platte | |
0,05 bis 0,25 ml | |
Nicht steril | |
Proteinkinase-Assays mit Peptidsubstraten, Enzymassays, Bindung positiver Ladungen | |
10 St./Packung | |
1,28 cm | |
1.44 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Lichtundurchlässig | |
Barex™ | |
96 | |
0.26 cm2 | |
10 | |
0,5 x 3,36 x 0,56 in. (1,28 x 8,55 x 1,44 cm) | |
8.55 cm |