Learn More
Merck MultiScreen™ PCRμ96, PCR96 und PCR384 Filterplatten
Für eine vollständig automatisierbare PCR-Produktaufreinigung
Marke: Merck MSNU03050
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Nicht sterile 96- und 384-Well Platten aus durchsichtigem Polystyrol
- Urheberrechtlich geschützte Größenausschlussmembranen halten DNA-Produkte an der Oberfläche zurück
- Komplette vakuumbasierte Protokolle ohne Zentrifugation, Bindung oder Elution in 10 bis 12 Minuten
- Geeignet für Liquid Handling-Systeme mit 96 oder 384 Spitzen, die in der Lage sind, ≤25μl pro Sekunde zu pipettieren, oder mit Plattenschüttlern, die eine Umlaufbahn con 0.12 in. Bei 1100 U/min haben. Arbeitsvolumen der Wells 10 bis 300 μl, nicht wiederherstellbares Volumen <2μl
- Hochdurchsatzformat gemäß SBS (Society of Biomolekulare Screening)-Normen
- Das hochreine PCR-Produkt ist direkt einsetzbar Microarray-Spotting, Sequenzierung und Klonierung
Bestellinformation
MultiScreen-Vakuumkammer erhältlich
Spezifikation
SBS | |
8 x 12 | |
Multiscreen HTS PCR 96-Filterplatte | |
15 bis 300 μl | |
Nicht steril | |
50/Packung |
Standard | |
Durchsichtig | |
Styrol | |
96 | |
Aufreinigung von PCR-Produkten |