Learn More
Axygen™ Multirack-Spitzenstation
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
Gestellfarbe:
Gelb
Rot
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Extra lang
Universal
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
- Sie sind in einer Verpackung mit 192 Spitzen pro Lage bei insgesamt 5 Lagen und können mit 8- oder 12-Kanalpipettierern verwendet werden
- Diese Verpackung ist eine praktische Lösung für Laboranwendungen wie ELISA, PCR und NGS-Bibliotheksvorbereitung, bei der Tausende von Spitzen verbraucht werden
- Erhältlich mit 10 und 200 μl, steril oder nicht steril
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Rot |
| Gestellfarbe | Rot |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
| Reinigungsnachweise | Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Einzeln verpackt |
| Spitzenform | Extra lang |
| Mehr anzeigen |