Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzen-Nachfüllsystem
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke: Axygen™ MR-200-RL
30.66 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für Axygen™ MultiRack sowie Racks anderer Hersteller ohne mühsame Neuausrichtung
- Dieses Design spart nicht nur Platz im Labor, sondern verbraucht auch weniger Kunststoff und verringert so die Umweltbelastung
- Reload-Spitzen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich (10 μl verlängert, 200 μl, 300 μl und 1000 μl verlängert)
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Gelb | |
ISO 13845 | |
Nachfüllpackung | |
System neu laden | |
Ja | |
Ja | |
Polyethylen |
Ungefiltert | |
Gelb | |
Autoklavierbar | |
Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren | |
Universal | |
960/Packung, 4 Packungen/Karton | |
Universelle Passform | |
MultiRack |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
12Stunden
3Minuten
38Sekunden
29