Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzengestelle
Artikelnummer. 16382217 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Extra lang
Extra lang, Geringe Retention
Extra lang, Geringe Retention, MAXYMum Recovery
Universal
Universal, Geringe Retention
Gestellfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 16382217
Marke: Axygen™ MR10XTR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
  • Lieferung in praktischen Klappgestellen, die die Kontamination der Spitzen durch die Luft während des Gebrauchs verringern
  • Jedes Gestell ist einzeln versiegelt
  • Aus hochwertigem Polypropylen
  • Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar
  • Kann mit Axygen™ MultiRack Reload-Systemen nachgefüllt werden, um Geld und Kunststoff zu sparen
  • Die robuste Gestelle verhindern versehentliches Kippen, und die leicht zu schließende Deckelverriegelung verhindert in geschlossenem Zustand, dass Spitzen herausfallen.
  • Transparentes Gestell und farbkodierte Decks ermöglichen eine einfache Größenbestimmung
  • Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
  • Nicht-pyrogenisch
  • Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Rot
Gestellfarbe Rot
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 13845
Reinigungsnachweise Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Extra lang
Verpackung Aufklappbares Gestell
Menge 960/Packung, 5 Packungen/Karton
Einwegprodukt Ja
Skala Ja
Produktlinie MultiRack
Material Polyethylen