missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ MultiRack-Filterspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
Spitzenform:
Extra lang
Extra lang, Geringe Retention
Universal
Universal, Geringe Retention
Gestellfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Menge:
768/Packung, 5 Packungen/Karton
768/Packung, 5 Stück/Karton
960/Packung, 5 Packungen/Karton
960/Packung, 5 Stück/Karton
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Mit einer inerten, hydrophoben Barriere, um eine Kontamination durch Pipetten zu verhindern
- Filtermaterialien ohne auslaugbares Additiv und mit weniger als 20 Mikron Porengröße blockieren effektiv Aerosole, ohne die kostbare Probe mit Additiven zu kontaminieren
- In vielen verschiedenen Spitzengrößen erhältlich
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1250 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Blau |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
| Reinigungsnachweise | Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Extra lang, Geringe Retention |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur