Learn More
Brady™ Mehrzweck-Etikettenband aus mattem Polypropylen für M7-Drucker
Das kostengünstige Polypropylen-Klebeband ist das ideale Etikettenband für Ihren täglichen Beschriftungsbedarf.
Marke:  Brady™ 173291
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.50 CHF
    41.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.48 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ideal für die Verwendung in Innenräumen auf glatten, ebenen Oberflächen
  • Kostengünstiges Etikett
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 100 °C (-40 °F °bis 212 °F)
  • Nicht für den Außenbereich empfohlen
  • Hergestellt aus Polypropylenmaterial B-529
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 °C bis 100 °C
0.089 mm
50 ft.
1 in.
M7C-1000-529
ASTM D 523
Ohne
Glanz
Polypropylen
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +212 °F
0,0035 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm