Learn More
Brady™ Mehrzweck-Etikettenband aus mattem Polypropylen für M7-Drucker
Das kostengünstige Polypropylen-Klebeband ist das ideale Etikettenband für Ihren täglichen Beschriftungsbedarf.
Marke: Brady™ 173260
47.33 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für die Verwendung in Innenräumen auf glatten, ebenen Oberflächen
- Kostengünstiges Etikett
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 100 °C (-40 °F °bis 212 °F)
- Nicht für den Außenbereich empfohlen
- Hergestellt aus Polypropylenmaterial B-529
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0.089 mm | |
| 50 ft. | |
| 2 in. | |
| M7C-2000-529 |
| ASTM D 523 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Polypropylen | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +212 °F | |
| 0,0035 in. | |
| 50 ft. x 2 in. | |
| 15.24 m | |
| 50.8 mm |