Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit matter Oberfläche für M6/M7
Artikelnummer. 17878734
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1,5 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
12,7 mm
19,05 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17878734
Marke: Brady™ 173360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der B-459 Polyester von Brady™ wurde für Anwendungen mit hochwertigen Barcodes und Grafiken entwickelt, beispielsweise zum Kennzeichnen der Oberseite von Leiterplatten und Typenschildern.
  • Der B-459 Polyester von Brady™ wurde für Anwendungen mit hochwertigen Barcodes und Grafiken entwickelt, beispielsweise zum Kennzeichnen der Oberseite von Leiterplatten und Typenschildern.
  • Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, Öle und Wasser
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0031 in.
Dicke (metrisch) 0.079 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M7-29-459