Learn More
Gestigkeit Harry Multipurpose Heating Bath
This Multipurpose Heating Bath can be universally employed as either an air, fluid or sand bath for heating many of the various receptacles in laboratory use, regardless of size or material for temperatures ranging between 60°C and 600°C.
Marke: Gestigkeit Harry MU85/E
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Luft-, Flüssigkeits- oder Sandbad
- Die Temperaturen liegen zwischen 60 °C und 600 °C.
- Der Badbehälter besteht aus hochwertigem Edelstahl mit einem Edelstahl-Rohrheizelement. Die obere Außenschicht ist emailliert, und der Sockel besteht aus Kunststoff oder Edelstahl.
- Regulierung:
- Das MU 85 kann mit einer Leistungsregelung zwischen 10 und 100 % variabel reguliert werden.
- Das MU 85/ER verfügt über zusätzliche integrierte elektronische Relaisschalter und eine optionale Ausgangsbuchse für ein Kontaktthermometer. Im Betrieb hat das Kontaktthermometer automatisch Priorität. Ohne Kontaktthermometer arbeiten die MU 85/ER und MS 26/E genauso wie Typ MU85 – mit variabler Steuerung.
Spezifikation
2 l | |
280 mm | |
230 V |
MU 85/ER | |
225 mm | |
50/60 Hz |