Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mehrzweckzylinder, mit rundem Fuß, ohne Teilung
Zylinder ohne Graduierung können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.
Marke: DWK Life Sciences 213987708
348.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 5.50000kg
Beschreibung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Zylinder ohne Graduieren können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.- Rau abgeschliffener Rand
- Mit rundem Fuß
Spezifikation
Boro 3.3 | |
Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten | |
ja |
65 mm | |
1250 mL | |
10 St./Packung |