Learn More
Tork Mehrzweck-Reinigungstuch W7
Artikelnummer. 30243787 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243787 Weiß 1 Stück
30243846 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243787 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 510172
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese weiche und flexible 1-lagige Variante eignet sich ideal für leichtere Reinigungsarbeiten und bewältigt sowohl Öl- als auch Flüssigkeitsverschmutzungen – selbst an schwer zugänglichen Stellen.
  • Dank der leichten, tragbaren Handy Box lassen sich die Reinigungstücher einfach aufbewahren und transportieren, was Zeit spart.
  • Optimieren Sie den Verbrauch und minimieren Sie die Verschwendung von Reinigungstüchern durch die Einzelentnahmefunktion.
  • Dank der großen Öffnung der Handy Box sind die Reinigungstücher schnell und einfach zugänglich.
  • Steigern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs – unsere Verpackungen bestehen zu 100 % aus Recyclingfasern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 16,34 in.
Länge (metrisch) 41.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 13,98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Weiß
Lage 1-ply