Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Multiplus 40 Handschuhe
Beschreibung
- Vollbeschichtet mit leistungsstarkem PVC/Nitril
- Interlock-Liner aus 100 % Baumwolle an Handfläche, Daumen und Zeigefinger
- Beständig gegen Abrieb und Reißen
- Hochwertige plastifizierte, integrierte Plastopren-Grundbeschichtung aus einer Mischung aus Harzen und Plastifizierern mit integrierten Elastomeren
- Anatomische Form für mehr Geschicklichkeit und Komfort
- Ideal für Aufgaben mit mechanischen und chemischen Gefahren: Wartung, Reinigung, petrochemische Anlagen, Fabriken.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nicht antistatisch, nicht silikonfrei |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Nein |
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Größe | 8 |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Auskleidungsmaterial | Interlock-Baumwolle |
| Beständig gegen | Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten |
| Serie | Multiplus 40 |