missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries MultiPlate Genie

Artikelnummer. 17856137 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Ohne Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17856137 CH-Stecker 1 Stück
17886137 Ohne Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17856137 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SI4104

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MultiPlate Genie ist ein vollständig programmierbarer Mikrotiterplattenschüttler für bis zu 8 Platten, der eine gleichmäßige Durchmischung in jeder Vertiefung gewährleistet.

  • Digital high-speed vortex mixing microplate shaker handles up to 4 microplates, (or up to 8 plates with the optional accessory tray)
  • Combined speed and 1 mm orbit provides consistant well to well and plate to plate uniformity, even in 384-well plates
  • Featuring programable speed, time and continuous or pulse time, it’s ideal for achieving accurate and repeatable results
  • Pulse feature allows rapid pulsing or timed ''on/off'' mixing for interval mixing
  • Ideal for use in PCR Preparation, Digestions, Bead Mixing, ELISA, EIA, and Colorimetric Assay applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Orbit 1 mm
Tragkraft (metrisch) 499 g
Drehzahlbereich 500 bis 2800 U/min
Elektrische Anforderungen 230V, 50Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 0,5 A
Drehung Orbital
Aufnahmevermögen 4 Microplates
Produkttyp Shaker
Tragkraft (angloamerikanisch) 1.1 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 15 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Tablett 13.3 in.
Tiefe (metrisch) 380 mm
Tiefe (metrisch) Tablett 338 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) Plattform 241 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 14.5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 6.6 kg
Reglertyp Digital Keyboard
Beschreibung MultiPlate Genie, 230V CH Plug
Modell MultiPlate Genie SI-4104
Display Digital Timer and Speed
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR Preparation, Digestions, Bead Mixing, ELISA, EIA, and Colorimetric Assay applications
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplates and Microplate Inserts
Luftfeuchtigkeitsbereich 0°C to 38°C (32°F to 100°F), 95% Humidity Max
Enthält One tray for 4 microplates
Anzahl Positionen 4
Zeitschaltbereich 0 to 99 Minutes or Continuous
Gewährleistung und Service 24 months
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.