Learn More
WTW™ Multiparameter Benchtop Meter InoLab™ Multi 9630 IDS
GREENER_CHOICE
The WTW™ Multiparameter Benchtop Meter InoLab™ Multi 9630 IDS Digital high performance multi-parameter device with three inputs for pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen, with comprehensive GLP functions.
Marke:  WTW™ 1FD57K
4756.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15582016
  • 4880.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Beschreibung
  • Modernes leistungsstarkes Multiparameter-Messgerät mit drei galvanisch getrennten Messkanälen für pH/mV, ISE (einschließlich inkrementeller Prozesse), Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessung
  • Es können bis zu drei gleiche oder unterschiedliche Parameter gemessen werden
  • Ermüdungsfreies Ablesen an einem hervorragenden großen 16:9-Farbgrafikdisplay unter einem hygienischen Glasschild, und eine antibakterielle Tastatur erlaubt sogar den Einsatz in kritischen Bereichen
  • Zur Verwendung mit drahtlosen Modulen und IDS-Steckkopfsensoren für Unabhängigkeit von Kabeln, wodurch eine bequeme Verwendung unter Laborhauben oder Laminarströmtischen möglich ist
  • Das solide untere Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgt für mehr Sicherheit vor Interferenzen und Stabilität auf dem Labortisch
  • Zwei USB-Schnittstellen für die Kommunikation mit einem Computer, Drucker oder USB-Speicherstick ermöglichen die Übertragung aller Daten
  • Eine aktivierbare Benutzerverwaltung für automatische GLP-Dokumentation sorgt für zusätzliche Sicherheit und Rückführbarkeit
  • Für herkömmliche pH/ORP/ISE-Elektroden ist ein integrierbarer Adapter erhältlich
  • Im Lieferumfang enthalten sind die MultiLab™ Importer-Software zur Erfassung von Daten über Excel™ sowie über den MultiLab™ Benutzer (Benutzerverwaltung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USB A/Mini-USB-B
3
pH, mV, ISE, Sättigung, Konzentration, Partialdruck, Leitfähigkeit, spez. Widerstand, Salinität, TDS, Temperatur, mV, ISE, Saturation, Concentration, Partial Pressure, Conductivity, spec. resistance, Salinity, TDS, Temperature
Inolab™ Multi 9630 IDS, Set K
Hängt vom verwendeten IDS-Sensor ab
LCD
Messgerät, einschließlich pH-Elektrode SenTix™ 980, IDS-Sauerstoffsensor FDO™ 925, IDS-Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 925
Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Multiparameter Benchtop Meter InoLab™ Multi 9630 IDS > Inolab™ Multi 9630 IDS, Set K