Learn More
WTW™ Tragbares MultiLine™ Multi 3630 IDS Multiparameter-Messgerät, Set F
Beschreibung
- Drei Kanäle, vier Parameter
- Drei Messkanäle, frei kombinierbar für dieselben oder unterschiedliche Parameter
- Für gleichzeitige Multiparameter-Messung ohne Kompromisse
- Verwenden Sie auch die Funkmodule in Verbindung mit den neuen IDS-Steckkopfsensoren, damit Sie kabelfrei und bequem an schwer zugänglichen Stellen messen können
- Ermöglicht den Betrieb mit den digitalen Multiparameter-Sonden MPD 910 IDS und MP 930 IDS
- Brillantes Farb-Grafikdisplay und zwei USB-Schnittstellen
- Die Akkus können direkt im Gerät geladen werden
- Die Archivierung der Benutzerverwaltung kann alternativ auch zur Markierung von Messpunkten verwendet werden
- 10.000 Datensätze umfassen bis zu drei Hauptparameter, drei Temperaturwerte sowie die Wassertiefe bei Verwendung der Tiefensonde
Tekniske data
Tekniske data
| Hintergrundbeleuchtungsoption | Ja |
| Enthält | Sensoren: SenTix™ 940, FDO™ 925, TetraCon™ 925 |
| Hauptspeicher | Handbuch: 500 Aufzeichnungen; automatisch: 10.000 Aufzeichnungen |
| Modell | Multi 3630 IDS Set F |
| Stromversorgung | Stromversorgung mit großer Reichweite, 4 x 1,2-V-NiMH-Akku oder über Mini-USB-B |
| Produkttyp | Tragbares Messgerät mit mehreren Parametern |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?