Learn More
WTW™ MultiLine™ 3430 Tragbares digitales Multiparametermessgerät
Artikelnummer. 10448124
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 20
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10448124
Marke: WTW™ 2FD47G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±0.5% full scale
Genauigkeit (DO) ±0.5% of reading
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0.004
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±0.5% ±1 digit
Genauigkeit (Salinität) ±0.5% of reading
Genauigkeit (TDS) ±0.5% full scale
Akkutyp NiMH Rechargeable
Kalibrierpunkte Up to 5
Kalibrierpunkte (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Zertifizierung/Konformität CE, GLP, ISO 9001:2000
Datenpunkte 10,000
Displaytyp LCD
IP-Bewertung IP 67
Bereich (Leitfähigkeit) 0 to 2000 mS
Bereich (mV) ±1250, ±2000
Bereich (pH) -2 bis 20
Bereich (Salinität) 0 to 70 ppt
Bereich (TDS) 0 to 1999 mg/L
Auflösung (pH) 0.1/0.01/0.001
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for portable field measurements
Enthält Large multi case set with IDS sensors: digital pH electrode SenTix™ 940-3, digital conductivity cell TetraCon™ 925-3, optical DO probe FDO™ 925-3, QSC Kit, short instruction manual, stand, beaker, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, cable, universal power supply and accessories
Hauptspeicher Automatic, 10,000 data sets
Stromversorgung Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Produkttyp Portable digital multiparameter
Bereich 0 to 20mg/L
Auflösung (Leitfähigkeit) 1μS, 0.1, 1mS
Auflösung (mV) 0.1/1
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0.01megaohms
Auflösung (Salinität) 0.1ppt
Auflösung (TDS) 1ppm
Temperaturgenauigkeit ±0.2 °C
Temperaturkompensation Automatic or manual
Betriebstemperatur (metrisch) -5°C to +105°C
Temperaturauflösung 0.1
Gewährleistung 3 Jahre
Breite (metrisch) 17.78 cm
Höhe (metrisch) 7.9 cm