Learn More
WTW™ MultiLine™ 3420 Tragbares digitales Multiparametermessgerät
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 20
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±0.5% full scale |
| Genauigkeit (DO) | ±0.5% of reading |
| Genauigkeit (mV) | ±0,2 mV |
| Genauigkeit (pH) | ±0.004 |
| Genauigkeit (elektrischer Widerstand) | ±0.5% ±1 digit |
| Genauigkeit (Salinität) | ±0.5% of reading |
| Genauigkeit (TDS) | ±0.5% full scale |
| Akkutyp | NiMH Rechargeable |
| Kalibrierpunkte | Up to 5 |
| Kalibrierpunkte (pH) | 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets |
| Mehr anzeigen |