Learn More
WTW™ MultiLab™ Pro 40 IDS WL
Artikelnummer. 30929043
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanäle:
4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanäle
30929043 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30929043 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 1FD78W
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Xylem MultiLab™ Pro IDS ist ein modernes, leistungsstarkes Multiparametergerät mit 4 galvanisch getrennten Messkanälen für pH-Wert-, ORP-, mV-, Leitfähigkeits-, Sauerstoff-, ISE- und Trübungsmessung.
Der MultiLab™ Pro IDS Das Gerät von Xylem ist ein modernes Multiparameter-Messgerät mit bis zu vier Messkanälen.
  • Anwenderfreundlich
  • LIMS bereit
  • GxP-Konformität
  • Kompaktes und funktionales Design
Highlights:
  • Misst pH-Wert, Redoxpotenzial, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff, ISE (demnächst verfügbar) und Trübung
  • Drahtlosfähig IDS Module
  • Digitale Sensorerkennung
  • Gleichzeitige Messung mit vier unabhängigen Messkanälen
  • Brillantes Touchdisplay
  • Voreingestellte und definierbare Puffersätze
  • QSC-Kalibrierung
  • AutoRead-Funktion
  • Export nach PDF/A, JSON und CSV
  • Spezielles Touchscreen-Glas kann mit Handschuhen bedient werden und ist beständig gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.
Lieferumfang:
  • Gerät mit Ständer und Netzteil IDS WLM-Kit (drahtlose Module)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung pH
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Kanäle 4
Displaytyp Farb-TFT
IP-Bewertung IP 42
Measurement Modes pH, Redox, mV, Leitfähigkeit, Sauerstoff
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 200 μS/cm
Bereich (pH) 0,000 bis 14,000
Auflösung (ISE) abhängig vom Sensor
Auflösung (pH) abhängig vom Sensor
Temperaturbereich (metrisch) abhängig vom Sensor
Art der Protokollfunktion Manuell oder Intervall
Produkttyp Multiparameter-Labormessgerät
Spannung 115/230 V AC
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.