Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop DW Reagenziendispenser
Artikelnummer. 10040894 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
100 bis 120 V
200 bis 240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10040894
Marke: Thermo Scientific™ 5840170
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Thermo Scientific Multidrop DW Reagenziendispenser ist ultraschnell und eignet sich für das wiederholte Dispensieren großer Volumen in Anwendungen für Biotechnologie- und Pharmazeutik-Labore.
Der Thermo Scientific Multidrop DW Reagenziendispenser ist ultraschnell und eignet sich für das wiederholte Dispensieren großer Volumen in Anwendungen für Biotechnologie- und Pharmazeutik-Labore.
Der Multidrop DW Reagenziendispenser beschleunigt Assays in großem Umfang durch Gewährleistung einer unübertroffenen Präzision und Genauigkeit beim wiederholten Dispensieren großer Volumen.
Der Multidrop DW kann verschiedene Flüssigkeiten im Volumenbereich von 20 bis 995 μl in 96 Standard- und Deepwell-Platten dispensieren.
  • Eine präzise Dispensierung gewährleistet qualitativ hochwertige Assay-Ergebnisse und reproduzierbare Daten
  • Der breite Volumenbereich bietet für Assays, die höhere Volumina erfordern, Flexibilität und erhöhte Geschwindigkeit
  • Durch schnelle Platten- und Volumenauswahl in Verbindung mit einfacher Wartung lassen sich mit dem Multidrop DW Assays schnell und einfach einrichten
Komfortable, autoklavierbare Dispensierkassette
  • Abnehmbare und autoklavierbare 8-Kanal Dispensierkassette gewährleistet sterile Bedingungen und vermeidet Kreuzkontamination
  • Alle Reagenzien können in die Reagenzflasche zurückgespült werden, damit ein Verlust teurer Reagenzien vermieden wird
Eine Dispensierkassette mit Standardschlauch (Kat.- Nr. 24072670)
Zellbasierte Assays; Substanzlagerung; Genomik- und Proteomikforschung; ELISA-Assays; Mikrobiologische Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 20µLl: ±2% (typical); 100µL: ±1% (typical); 900µL: ±1% (typical)
Produkttyp Reagent Dispenser
Kanäle 8
Volumen (metrisch) 20 bis 995μL
Schritten 5 μl
Schnittstelle RS-232
Plattentyp 96-well plates; 96-deep well plates; 1.1mL tubes in 96 tube rack; Micronic 96-place tube racks
Präzision 20μL: CV≤1.5% (typical), 100μL: CV≤1% (typical), 900μL: CV≤0.5% (typical)
Geschwindigkeit 96-well plate: 20µL in 5 seconds; 50µL in 8 seconds; 300µL in 26 seconds; 900 µL in 74 seconds
Totvolumen (metrisch) < 7 ml
Breite (angloamerikanisch) In 12.2 .
Breite (metrisch) 31cm
Höhe (angloamerikanisch) 7,1 in.
Höhe (metrisch) 18cm
Tiefe (angloamerikanisch) In 12.6.
Tiefe (metrisch) 32cm
Gewicht (angloamerikanisch) £ 13,7
Gewicht (metrisch) 6.2kg
Elektrische Anforderungen 200 to 240V 50/60Hz
Spannung 200 bis 240 V
Frequenz 50/60Hz