Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Leistungsfähigkeit mit Reagenzienspender-Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ N15139
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenziendosierer.
- Bestellnummern Nr. N15133 bis N15139 sind mit dem Multidrop Combi mit SMART2 Geräteoption mit Seriennummern ab 836-2846SM zu verwenden
- Bestellnummern Nr. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 und 24072676 sind mit dem Multidrop Combi mit SMART Geräteoption mit Seriennummern ab 836-2845SM zu verwenden
Spezifikation
Röhrchendispensierkassette | |
SMART 2 lange Standard-Dosierkassette für Röhrchen (Schlauchlänge 200 cm), neuer RFID-Tag | |
5 bis 2500 μl | |
< 24 ml |
50-mal autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar, 20 min | |
Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche | |
Multidrop Combi mit SMART2 Geräteoption ab Seriennummer 836-2846SM | |
Innendurchmesser: 1,3 mm; Spitze: 0,5 mm |