Learn More
IKA™ MultiDrive TC1 Schutzgehäuse
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IKA™ MultiDrive Control in Kombination mit MT150 Mahlbecher oder BT250 Mischbecher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Sicherheitsgründen ist das MultiDrive TC1 Schutzgehäuse für den Betrieb von MT150- und BT250-Rohren obligatorisch (MultiDrive startet nicht, wenn TC1 nicht angeschlossen ist)
- Lösungsmittelbeständig
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzgehäuse für MultiDrive MT150 und BT250 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA™ MultiDrive Control in Kombination mit MT150 Mahlbecher oder BT250 Mischbecher |
| Gewicht (metrisch) | 0,365 kg |