Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 400 – S
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spezielle Behälterdichtung ermöglicht das Lösen des Drucks über den Deckel während des Zerkleinerungsprozesses (z. B. bei sehr feinem Pulver)
- Das Produkt wird von einem speziellen Schaumstoff im Gefäß gehalten
- Die Mahlkammer muss manuell gereinigt werden
- Der Schläger kann für eine intensive Reinigung problemlos demontiert werden
- Im Lieferumfang ist ein Standardschläger aus Edelstahl enthalten
- Weitere optionale Werkzeuge wie Sternmesser aus Edelstahl oder Hartmetall-Schläger sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 400 mL |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfluss auf Batch-Mahlen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA™ MultiDrive Universalmühle/Mixer |
| Härte | 5 Mohs |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Material | Edelstahl, Silikon |
| Mehr anzeigen |