Learn More
IKA™ MultiDrive DI2000 T Dispergiergefäß
Artikelnummer. 16248631 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16248631
Marke: IKA™ 0025003960
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DI 2000 T ist ein Behälter mit Rotor-Stator-System und Temperatursensor, der besonders in Kombination mit der IKA MultiDrive Steuerung für die Dispergierung in einer Vielzahl von Anwendungen, wie Emulsion, Joghurt, Extrakte, nützlich ist.
  • Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und eine individuelle Einstellung der Temperaturgrenze. Dies ist besonders bei temperaturempfindlichen Materialien von Bedeutung.
  • Alle Teile können in einem Geschirrspüler gereinigt werden. Das Messer lässt sich für eine intensive Reinigung leicht zerlegen.
  • Im Lieferumfang ist ein Standard-Mischmesser aus Edelstahl enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Abmessungen (L x B x H) 220 x 180 x 280 mm
Härte 5 Mohs
Enthält Temperatursensor
Material Edelstahl
Partikelgröße Max: 20 mm