Learn More
ratiolab™ Multibox™ Plus Pipettenspitzenbox
Product Code. 15317417
Change view
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Autoklavierbar Unit Size
15317417 Autoklavierbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15317417 Supplier ratiolab™ Supplier No. 8010161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00 CHF
    6.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.31 CHF
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wiederverwendbare Pipettenspitzenboxen zur Aufbewahrung Multitray™ Pipettenspitzen.
  • Zur Verwendung mit dem Ratiolab™ MuliTray™ Nachfüllsysteme, Multibox™ Plus
  • Mit staubdichtem Klapp- und Schiebedeckel
  • Vollständig abnehmbar
  • Autoklavierbar bei 121 °C, 20 min.
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen Bis zu 1200 μL Volumen