Learn More
Scientific Industries Multi Vortex-Genie
Artikelnummer. 16657692 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
200 bis 950 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
16657692 200 bis 950 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16657692 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041447
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schüttler mit großer Kapazität, variabler Drehzahlregelung und mit dem gleichen True-Vortexing wie beim Original Vortex-Genie 2
  • Die digitale Drehzahlregelung überzeugt durch Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit bei vollständiger Kontrolle über Drehzahl und Dauer
  • Zum sanften, orbitalen Schütteln oder kräftigerem Vortexen
  • Der schwere Zinkdruckguss mit speziell entwickelten Standfüßen verhindert das Wandern
  • Ausgestattet mit einstellbarem Klemmsystem
  • Wechseln Sie schnell von einem Gefäßtyp zu einem anderen
  • Für eine größere Auswahl an Behältern, einschließlich Deepwell-Platten und bis zu vier 500 ml-Flaschen
  • Die programmierbare, sanfte Anlaufgeschwindigkeit ermöglicht den Einsatz von offenen Behälter
  • Keine zusätzlichen Halter oder Zusatzgeräte erforderlich
  • Racks sind im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 4 mm
Drehzahlbereich 200 bis 950 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, UK-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 38 °C
Wirkleistung 115 W
Stromstärke 0,5 A
Aufnahmevermögen Röhrchen: bis zu 50 ml, Kolben: 250/500 ml
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Zinkdruckguss
Tiefe (angloamerikanisch) 12,2 in.
Tiefe (metrisch) 310 mm
Abmessungen (L x B) 310 x 270 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 310 x 270 mm
Abmessungen (L x B x H) 310 x 270 x 195 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,7 in.
Höhe (metrisch) 195 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,2 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12,2 in.
Länge (metrisch) 310 mm
Länge (metrisch) Plattform 310 mm
Breite (angloamerikanisch) 10,6 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 10,6 in.
Breite (metrisch) 270 mm
Breite (metrisch) Plattform 270 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 32 lb.
Versandgewicht (metrisch) 14,5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 25 lb.
Gewicht (metrisch) 11,3 kg
Reglertyp Zeit und Geschwindigkeit
Beschreibung Multi Vortex-Genie
Modell Multi Vortex-Genie
Display Digitalanzeigen von Zeit und Geschwindigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Zwei 12-Röhrchen-Racks können 24 Röhrchen aus jedem Material mit einem Durchmesser von bis zu 29 mm aufnehmen. Zahlreiche Behälter einschließlich Deep-Well-Platten und bis zu vier 500-ml-Flaschen sind kompatibel.
Enthält Zwei MVG-Röhrchenständer für 12 Röhrchen aus beliebigem Material mit einem Durchmesser von bis zu 29 mm
Motortyp Spaltpol
Anzahl Positionen Röhrchen: 24, 250-ml-Kolben: 6, 500-ml-Kolben: 4
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein. Sichern Sie die zu mischenden Gefäße innerhalb der federbelasteten Drehstäbe. Drehen Sie die Stange mit dem Daumen, bis genügend Platz für die Gefäße auf der Plattform vorhanden ist
Plattformausführung Verstellbare Klemmplattform
Zeitschaltbereich 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb