Beschreibung
- Bietet gleiches wirksames Vortexen wie das Originalmodell Vortex-Genie 2
- Das verstellbare Klemmsystem bietet Platz für eine größere Auswahl an Behältern, darunter Deepwell-Platten und mehrere 500 ml-Flaschen.
- Dank des neuartigen Klemmsystems können Anwender im Nu von einem Gefäßtyp zu einem anderen wechseln.
- Digitale Steuerung und Anzeige von Drehzahl und Zeit für Reproduzierbarkeit und Präzision mit echter Drehzahlanzeige.
- Drehzahlbereich von 200 bis 950 U/min
- Programmierbare, sanfte Anlaufgeschwindigkeit ermöglicht den Einsatz von offenen Behälter
- Langlebiger Zink-Spritzguss mit speziell konzipierten Füßen verhindert das Wandern
- Gestelle sind im Lieferumfang enthalten, keine zusätzlichen Halterungen oder Zubehörkomponenten erforderlich
- Geeignet für die Anwendung in Kühlräumen und Inkubatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 4 mm |
| Elektrische Anforderungen | EU-Stecker, 230 V |
| Aufnahmevermögen | Eine Vielzahl von Behältern, einschließlich Deepwell-Platten und mehrere 500-ml-Flaschen |
| Produkttyp | Vortex-Mischer mit hoher Kapazität |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Material | Zinkdruckguss |
| Abmessungen (L x B x H) | 31,0 x 27,0 x 19,5 cm (12,2 x 10,6 x 7,7 in.) |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 25 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 11,3 kg |
| Reglertyp | Digital |
| Mehr anzeigen |