Learn More
IKA™ Mehrzweck-Fräsrohr MMT 40.1
Artikelnummer. 15413501 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15413501
Marke: IKA™ 0020003165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Langlebige, spülmaschinenfeste Mahlkammer/Mahlröhre.
  • Kann mehrmals verwendet und in einem Geschirrspüler gereinigt werden
  • Das Paket enthält einen umfangreichen Satz Ersatzteile, damit Verschleißteile bei Bedarf ausgetauscht werden können
  • Lieferung: 1 x MMT 40, 25 x Dichtung, 5 x Schläger, 5 x Verbindung
  • Zusätzlicher Abriebsatz A-MMT40.100 erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mahlrohr, Mahlkammer
Kapazität (metrisch) 40 ml
Enthält Umfangreicher Satz Ersatzteile, 25 x Dichtungen, 5 x Quirle, 5 x Kupplungen