Learn More
Grant Instruments™ Digitaler Vortex mit mehreren Röhrchen
Artikelnummer. 17785019
Click to view available options
Steckertyp:
US-, EU-, UK-, AUS-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17785019
Marke: Grant Instruments™ MSV3500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der MSV-3500 von Grant Instruments ist ein vielseitiger Vortex-Mixer mit mehreren Geschwindigkeiten, der für weiches oder intensives Mischen von Reagenzien in Kunststoffröhrchen unterschiedlicher Größe und Art (0,2 bis 50 ml) konzipiert ist.
  • Regelbare Steuerung der Geschwindigkeit: 300 bis 3500 U/min
  • 4 mm Orbit
  • Anzeige der Soll- und Ist-Werte von Zeit und Geschwindigkeit
  • Beschleunigungszeit bis max. Geschwindigkeit: 15 s
  • Geschwindigkeit und Zeit unter Mikroprozessorsteuerung
  • Das LCD-Display zeigt in zwei Zeilen die Soll- und Ist-Werte von Geschwindigkeit und Zeit an
Der MSV-3500 verfügt über vier austauschbare Plattformen (Plattformen sind separat oder als Teil eines Kits erhältlich (MSV-3500 4P):
  • SV-4/30 für 4x 50-ml-Röhrchen (30 mm)
  • SV-10/10 für 10 x 10-ml-Röhrchen (12 mm)
  • SV-16/8 mit 16/8/8-Buchsen für 1,5-/0,5-/0,2-ml-Mikroröhrchen
  • SV-8/15 für 8x 15-ml-Röhrchen (16 mm)
Anwendungen:
  • Entwickelt für den Betrieb in Life-Science-Laboren, die in den Bereichen Biochemie, Cello und Molekularbiologie arbeiten.
  • Intensives Rühren von Bakterien- und Hefezellen, Extraktion von Metaboliten und Enzymen aus Zellen und Zellkulturen sowie verschiedene DNA-Operationen wie die Deproteinisierung von DNA-/Protein-Komplexen und Aufreinigung von niedermolekularen DNA-/RNA-Fragmenten in der PCR-Diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 4 mm
Tragkraft (metrisch) 0,2 kg
Drehzahlbereich 300 bis 3500 U/min
Spannung 12 V
Wirkleistung 12 W
Stromstärke 1 A
Röhrchengröße 1,5, 0,5, 0,2, 10, 15, 50 ml
Röhrchenkapazität Bis zu 50 ml
Produkttyp Digitaler Vortex mit mehreren Röhrchen
Steckertyp US-, EU-, UK-, AUS-Stecker
Abmessungen (L x B x H) 32 x 23 x 24 cm
Versandgewicht (metrisch) 3 kg
Gewicht (metrisch) 2,6 kg
Farbe Weiß
Modell MSV-3500
Display LCD, 2x 16 Zeichen
Enthält Plattformen nicht im Lieferumfang enthalten
Zeitschaltbereich 0 bis 60 Min., durchgehend
Gewährleistung und Service 2 Jahre