Learn More
Buerkle™ Mehrfachprobenehmer aus Edelstahl
Artikelnummer. 10255182
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
550 mm
850 mm
1500 mm
Enthält:
3 Kammern
3 Sammelkammern
5 Kammern
5 Sammelkammern
Material:
Edelstahl (V4A)
Edelstahl (V4A), PTFE
Größe:
Einführtiefe: 1355 mm
Einführtiefe: 430 mm
Einführtiefe: 710 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Enthält Material Größe unitSize
10255182 550 mm 3 Kammern Edelstahl (V4A) Einführtiefe: 430 mm 1 Stück
10268320 550 mm 3 Sammelkammern Edelstahl (V4A), PTFE Einführtiefe: 430 mm 1 Stück
10265182 850 mm 3 Kammern Edelstahl (V4A) Einführtiefe: 710 mm 1 Stück
10024190 850 mm 3 Kammern Edelstahl (V4A), PTFE Einführtiefe: 710 mm 1 Stück
10192602 1500 mm 5 Kammern Edelstahl (V4A) Einführtiefe: 1355 mm 1 Stück
10034190 1500 mm 5 Sammelkammern Edelstahl (V4A), PTFE Einführtiefe: 1355 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10255182 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53163055
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Multi-Sammler mit mehreren geschlossenen Kammern, für Multi-Zielpunktproben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
  • Aus allen Schichten des Behälters können Proben gesammelt werden
  • Mit den Lanzen lässt sich verschiedenes Schüttgut entnehmen, von besonders feinen Pulvern bis hin zu großkörnigem Gut wie Mais oder Nüssen
  • Die sichere und zuverlässige Probenahme wird durch nützliches Spezialzubehör wie Dichthülsen, Quali-Paper, Reinigungspinsel, Entleerungsvorrichtungen und Close-it Kontrollversiegelungen noch einfacher
  • Aluminium, AISI 316L (1.4404) oder AISI 316L/PTFE
  • Ausführung aus AISI 316L (1.4404)/PTFE mit geringem Gewicht aufgrund von Probenkammern aus PTFE.
  • Mit Farbcodierungssystem
  • 25 mm Ø
  • Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
  • Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
  • Farbcodierung (Multi- und Uno-Probenehmer)
  • Ultrareine Materialien
  • Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multi-Probenehmer
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält 3 Kammern
Grifftyp T-Form
Kapazität (metrisch) 14 mL
Größe Einführtiefe: 430 mm
Zertifizierung/Konformität DIN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Mehrpunkt-Probenahmen aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen, Lebensmittel
Länge (metrisch) 550 mm