Learn More
Sampling Systems™ Mehrzweck-V-Spatel
Artikelnummer. 15869211 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15869211
Marke: Sampling Systems™ 1095S150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Mehrzweck-V-Spatel ist ideal für die Oberflächenprobenahme von Pulvern und Kernproben viskoser Materialien wie Käse, Pasten und Gele.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Polierte Oberfläche
  • Vollständig verschweißte, spaltfreie Konstruktion
  • V-Form ermöglicht die einfache Ableitung von Pulvern in Behälter oder Säcke
Spezifikation
Breite (metrisch) 35 mm
Länge (metrisch) Griff 85 mm
Material Edelstahl (316L)
Länge (metrisch) 230 mm