Learn More
Globe Scientific Mehrzweckprobenbecher
Artikelnummer. 31923017 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.25 mL
0.5 mL
1,5 ml
2 mL
3 mL
4 mL
Menge:
1000/Pk.
6000/Cs.
Packungsgröße:
10000 Stück
12000 Stück
5000 Stück
6000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge Packungsgröße
31923017 4 mL 1000/Pk. 5000 Stück
31922311 3 mL 6000/Cs. 6000 Stück
31922595 1,5 ml 1000/Pk. 12000 Stück
31922833 0.5 mL 1000/Pk. 10000 Stück
31922523 0.25 mL 1000/Pk. 10000 Stück
31922801 2 mL 1000/Pk. 10000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31923017 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 110811
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Laboranalysatoren
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und für den Einsatz auf den meisten gängigen Instrumenten der Branche konzipiert
  • Polystyrol (PS) Probenbecher, die genau nach den Vorgaben des OEM gefertigt wurden
  • Bietet ausgezeichnete optische Eigenschaften
Spezifikation
Menge 1000/Pk.
Kapazität (metrisch) 4 mL
Produkttyp Probenbecher
Kapazität (angloamerikanisch) 0,13 oz.
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz auf den beliebtesten Instrumenten der Branche
Zur Verwendung mit (Geräte) Hitachi™ und viele andere Laboranalysatoren