Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern
Artikelnummer. 15772269 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Jaw Type:
2-zackig, einfach verstellbar
2-zackig, zweifach verstellbar
3-zackig, einfach verstellbar
3-zackig, zweifach verstellbar
Länge (metrisch):
160,00 mm
168,00 mm
172,00 mm
216,00 mm
218,00 mm
229,00 mm
248,00 mm
273,00 mm
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15772269
Marke: OHAUS™ 30392223
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
  • Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
  • Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
  • Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
  • Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Mehrzweckklemme
Material Edelstahl
Enthält Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen
Beschreibung Modell CLM-MULTI2DSL
Durchmesser (metrisch) 11 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,76 in.
Länge (angloamerikanisch) Arm 5,000 in.
Länge (metrisch) 248,00 mm
Länge (metrisch) Arm 127 mm
Größe Groß
Größe (metrisch) Griff 0 bis 95 mm
Jaw Type 2-zackig, zweifach verstellbar